754404
Boc-D-Phe-OH-(phenyl-d5)
99 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Boc-D-Phenylalanine-(phenyl-d5)
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mp
78-87 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc
mass shift
M+5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
ZYJPUMXJBDHSIF-IYMQPUKBSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c