Merck
754153
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluorothiazole hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3FN2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
154.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
138-143 °C
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Cl.Nc1ncc(F)s1
InChI
1S/C3H3FN2S.ClH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
Clave InChI
HUXNGTYNEWXYDM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)