Merck
754129
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
109-114 °C
cadena SMILES
CC1Nc2ccccc2NC1C
InChI
1S/C10H14N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-8,11-12H,1-2H3
Clave InChI
JKMHQZSBOQTMRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)