75401
HypoGel® 200 CHO
extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading
Sinónimos:
O-[2-(6-Oxocaproylamino)ethyl]tetra(oxyethylene) polymer-bound
About This Item
Formulario
crystals
Extensión del etiquetado
~0.8 mmol/g loading
tamaño de partícula
110-150 μm
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)