Merck
753602
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, Tetrahydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 7,300.00
MXP 7,300.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 7,300.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
212.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 7,300.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2CCOCC2
InChI
1S/C11H21BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)