Merck
752541
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromo-3,4-dihexylthiophene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26Br2S
Número de CAS:
Peso molecular:
410.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.534
densidad
1.312 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCc1c(Br)sc(Br)c1CCCCCC
InChI
1S/C16H26Br2S/c1-3-5-7-9-11-13-14(12-10-8-6-4-2)16(18)19-15(13)17/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
YJMJDAXLNHAHAQ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.