Merck
751383
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-nitrostilbene
97%
Sinónimos:
1-Bromo-4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
304.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
195-200 °C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H10BrNO2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(17)18/h1-10H/b2-1+
Clave InChI
DFAOJKUHONBIMN-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)