Merck
75137
Sigma-Aldrich
Nω-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
H-Arg(MTR)-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H26N4O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
386.47
Beilstein:
5638377
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (TLC)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C16H26N4O5S/c1-9-8-13(25-4)10(2)11(3)14(9)26(23,24)20-16(18)19-7-5-6-12(17)15(21)22/h8,12H,5-7,17H2,1-4H3,(H,21,22)(H3,18,19,20)/t12-/m0/s1
Clave InChI
FUSAEZSSVDNYPO-LBPRGKRZSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)