Merck
751154
Sigma-Aldrich
Isopropylamine-13C3
99 atom % 13C
Sinónimos:
2-Aminopropane-13C3
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)213CHNH2
Peso molecular:
62.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
33-34 °C (lit.)
densidad
0.722 g/mL
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
JJWLVOIRVHMVIS-VMIGTVKRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)