Merck
750956
Sigma-Aldrich
Diethyl sulfate-d10
95 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
Ethyl sulfate-d10, Sulfuric acid diethyl ester-d10
About This Item
Fórmula lineal:
(C2D5O)2SO2
Peso molecular:
164.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
95 atom % D
Ensayo
97% (CP)
bp
208 °C (lit.)
densidad
1.250 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OS(=O)(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clave InChI
DENRZWYUOJLTMF-MWUKXHIBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)