Merck
749958
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9,15N,α,β,β,2,3,5,6-d7
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid-13C9,15N,α,β,β,2,3,5,6-d7, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine-13C9,15N,α,β,β,2,3,5,6-d7
About This Item
Fórmula lineal:
4-(OH)13C6D413CD213CD(15NH2)13COOH
Peso molecular:
198.16
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensayo
95% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+17
cadena SMILES
O[13C]([13C@]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C](O)[13C]([2H])=[13C]1[2H])=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D2,6+1,7+1,8+1D,9+1,10+1
Clave InChI
OUYCCCASQSFEME-DMCCTQHKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)