Merck
748994
Sigma-Aldrich
N-(2-Phenethyl)glycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H1315NO2
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C[15NH]CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c12-10(13)8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2,(H,12,13)/i11+1
Clave InChI
UHNMIDKSDRGICN-KHWBWMQUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)