Merck
748706
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoline-6-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H15BN2O4
Peso molecular:
298.10
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
208-213 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nc(C)ccc3c2
InChI
1S/C15H15BN2O4/c1-10-3-4-11-7-12(5-6-13(11)17-10)16-21-14(19)8-18(2)9-15(20)22-16/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
XDZZRHJGLBVWIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)