Merck
748501
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-iodoaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5ClIN
Número de CAS:
Peso molecular:
253.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
65-70 °C
grupo funcional
chloro
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc(I)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2
Clave InChI
ONZHMGRKWJMTDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)