747351
Pyrazole-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC2H4N2
Peso molecular:
69.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
crystals
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C1=NNC=[13CH]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1+1
Clave InChI
WTKZEGDFNFYCGP-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)