Merck
746002
Sigma-Aldrich
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
97%
Sinónimos:
1,4-Dihydro-4-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-Dihydro-6-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
121.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
244-249 °C
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C#N)C=NC=N1
InChI
1S/C5H3N3O/c6-1-4-2-7-3-8-5(4)9/h2-3H,(H,7,8,9)
InChI key
SVOQOFSQLVVHKQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)