Merck
745456
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride-3,3,3′,3′,4,4,4,4′,4′,4′-d10
99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD2CH2COOCOCH2CD2CD3
Peso molecular:
168.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
O=C(OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clave InChI
YHASWHZGWUONAO-MWUKXHIBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)