Merck
745340
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-cis-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
≥95% (GC)
Sinónimos:
(1S,2R)-2-(Boc-amino)cyclohexylamine, (1S,2R)-N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95% (GC)
Formulario
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥90%
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
Clave InChI
AKVIZYGPJIWKOS-BDAKNGLRSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)