Merck
745294
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(4-Nitrophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, Mesityl(4-nitrophenyl)iodonium triflate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H15F3INO5S
Número de CAS:
Peso molecular:
517.26
Beilstein:
20041343
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
composición
carbon, 36.2-38.1% CHN
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
cadena SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(C)c1
InChI
1S/C15H15INO2.CHF3O3S/c1-10-8-11(2)15(12(3)9-10)16-13-4-6-14(7-5-13)17(18)19;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
UNBYRDXFZSZZIO-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)