Merck
745081
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-2-chlorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
2-Chlorobenzyl azide solution, o-Chlorobenzyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.60
Beilstein/REAXYS Number:
2719059
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChI key
BOSNISRGGXSMHE-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)