Merck
744565
Sigma-Aldrich
Palladium acetate 2-mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinónimos:
PhosphonicS SEM2Pd
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Extensión del etiquetado
0.1-0.4 mmol/g loading
tamaño de partícula
≥45 μm (95%)
Aplicación
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
Nota de análisis
palladium: detected
Información legal
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A. C. Sullivan; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 273, 298-298 (2007)
Al-Hashimi, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 278, 160-160 (2007)