Merck
744247
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-N-Boc-2-aminocyclohexanol
≥97% (GC)
Sinónimos:
(1R,2S)-N-tert-Butoxycarbonyl-2-aminocyclohexanol, tert-Butyl (1S,2R)-2-hydroxycyclohexylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97% (GC)
Formulario
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥97%
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9+/m0/s1
Clave InChI
XVROWZPERFUOCE-DTWKUNHWSA-N
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)