Merck
74391
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Fmoc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Nα,Nβ-di-Fmoc-L-2,3-diaminopropionic acid, Fmoc-3-(Fmoc-amino)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H28N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
548.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C33H28N2O6/c36-31(37)30(35-33(39)41-19-29-26-15-7-3-11-22(26)23-12-4-8-16-27(23)29)17-34-32(38)40-18-28-24-13-5-1-9-20(24)21-10-2-6-14-25(21)28/h1-16,28-30H,17-19H2,(H,34,38)(H,35,39)(H,36,37)/t30-/m0/s1
Clave InChI
CEEGOSWFFHSPHM-PMERELPUSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)