Merck
74200
Sigma-Aldrich
Nonadecanoyl chloride
≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
316.95
Beilstein/REAXYS Number:
1786242
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C19H37ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3
InChI key
BASNZTUXPUAQLZ-UHFFFAOYSA-N
Caution
melts at room temperature
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)