Merck
741310
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
96%
Sinónimos:
6-Bromo-3-(dimethyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrF2N
Número de CAS:
Peso molecular:
208.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
25-30 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
Clave InChI
QUHDJDVFZSVUOH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)