741299
5-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
95%
Sinónimos:
3-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
35-40 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-2-5(6(8)9)10-3-4/h1-3,6H
Clave InChI
QXLZRIGSWWQOLG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
89.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)