Merck
740365
Sigma-Aldrich
cis-4-Amino-cyclohexanol hydrochloride
97%
Sinónimos:
cis-4-Hydroxycyclohexylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14ClNO
Peso molecular:
151.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
193-200 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1CC[C@H](O)CC1
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6+;
Clave InChI
RKTQEVMZBCBOSB-KNCHESJLSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)