Merck
740160
Sigma-Aldrich
Diethyl [(benzylideneamino)methyl] phosphonate
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18NO3P
Número de CAS:
Peso molecular:
255.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.521
densidad
1.119 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCOP(=O)(C\N=C\c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H18NO3P/c1-3-15-17(14,16-4-2)11-13-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,3-4,11H2,1-2H3/b13-10+
Clave InChI
REXOGTNRQYAOQG-JLHYYAGUSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)