Merck
740055
Sigma-Aldrich
L-Alanine-3-13C, 2-d
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
(S)-2-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d, L-α-Aminopropionic acid-3-13C, 2-d
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 16,415.00
MXP 16,415.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 16,415.00
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CD(NH2)CO2H
Peso molecular:
91.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
MXP 16,415.00
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H][C@@]([13CH3])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2D
Clave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-LFEAEDJLSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.