Merck
738166
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinamide
97%
Sinónimos:
N,N-Diisopropyl-P,P-diphenylphosphinicamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H24NOP
Número de CAS:
Peso molecular:
301.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
solid
mp
117-122 °C
functional group
phosphoramide
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NOP/c1-15(2)19(16(3)4)21(20,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-16H,1-4H3
InChI key
DOUWMTROIMIUBU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)