Merck
737763
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-Bt
0.95
Sinónimos:
(S)-(9H-Fluoren-9-yl)methyl 2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate, (S)-N-Fmoc-2-(benzotriazolylcarbonyl)pyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H22N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
438.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
Fmoc-Pro-Bt, 95%
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
163-168 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)N4CCC[C@H]4C(=O)n5nnc6ccccc56
InChI
1S/C26H22N4O3/c31-25(30-23-13-6-5-12-22(23)27-28-30)24-14-7-15-29(24)26(32)33-16-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-6,8-13,21,24H,7,14-16H2/t24-/m0/s1
Clave InChI
ZTDUGEKWIJHWKX-DEOSSOPVSA-N
Aplicación
Benzotriazole amino acids, or aminoacylbenzotriazolides, are versatile reagents for synthesizing peptides as well as their mimetics and conjugates. Benzotriazole amino acids have been used for the preparation of diverse derivatives including:
  • Polypeptidal benzotriazolides[1]
  • Peptidomimetics, such as aminoxypeptides[2], depsipeptides[3] and heterocyclic peptidomimetics[4]
  • Tagged peptides and peptidomimetics, particularly those with fluorescent labels[5][6]
  • N, O, S, and C linked peptide conjugates[6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Katritzky, A. R.; Angrish, P.; Todadze, E.
Synlett, 2392-2411 (2009)
Katritzky, A. R.; Narindoshvili, T.; Angrish, P.
Synthesis, 2013-2022 (2008)
Hansen, F. K.; Beagle, L. K.; Todadze, E.; Katritzky, A. R.
Heterocycles, 515-526 (2012)
Abdelmajeid, A.; Tala, S. R.; Amine, M. S.; Katritzky, A. R.
Synthesis, 2995-3005 (2011)
Alan R Katritzky et al.
The Journal of organic chemistry, 74(22), 8690-8694 (2009-10-17)
N-(Pg-alpha-aminoxy acids) 1a-g are converted to N-(Pg-alpha-aminoxyacyl)benzotriazoles 2a-g, which react under mild conditions with amines, alpha-amino acids/alpha-dipeptides, and alpha-aminoxy acids to give aminoxyacyl amides 3a-g, (3e+3e'), and (3g+3g'), aminoxy hybrid peptides 4a-h, (4a+4a'), 6a-d, 9a-e, (9a+9a'), and (9b+9b'), and alpha-aminoxy