Merck
737224
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
Sinónimos:
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3ClF3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
25-30 °C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12(13)14/h1-3H
Clave InChI
TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)