736740
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
form
solid
mp
255-260 °C
SMILES string
OC(=O)c1n[nH]cc1Cl
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-7-3(2)4(8)9/h1H,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
ZOLUACWHRMUETA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)