Merck
736724
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)indole
95%
Sinónimos:
5-Bromo-1H-indole-2-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
226.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
95%
form
solid
mp
110-115 °C
SMILES string
OCc1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-4,11-12H,5H2
InChI key
ZIUDOZPLPNFTMR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)