Merck
736651
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-hydroxyquinoline
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
224.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
260-265 °C
cadena SMILES
Oc1nc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C9H6BrNO/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)11-9(7)12/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
AGARPHPERRYPRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)