Merck
736317
Sigma-Aldrich
Lithium tetrachlorogallate
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
LiGaCl4
Número de CAS:
Peso molecular:
218.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
beads
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
175 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Li+].Cl[Ga-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ga.Li/h4*1H;;/q;;;;+3;+1/p-4
Clave InChI
KMBVSAMILLNTNQ-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Russell, P. G.; Reddy, T. B.
Proc. 37th Power Sources Conf., 365-365 (1996)
West, W. C.; Shevade, A.; Soler, J.; Kulleck, J.; Smart, M.
Journal of the Electrochemical Society, 157, A571-A571 (2010)