736309
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), bis-poly(ethyleneglycol), lauryl terminated
0.8 wt. % (dispersion in 1,2-dichlorobenzene), contains p-toluenesulfonate as dopant
Sinónimos:
Aedotron™ P3-DCB, C12-PEG-block-PEDOT-block-PEG-C12, PEDOT:PEG
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid (dispersion)
contiene
p-toluenesulfonate as dopant
composición
Aedotron™ TM-P3 polymer, 0.3-0.8 wt. %
1,2-Dichlorobenzene, 90-95 wt. %
ethanol, 2-8 wt. %
isopropanol, 0.2-0.8 wt. %
processing additive, 0.1-0.4 wt. %
concentración
0.6-1.0 wt. % (solid)
0.8 wt. % (dispersion in 1,2-dichlorobenzene)
índice de refracción
n20/D 1.532
conductividad
0.01-0.05 S/cm (bulk)
densidad
1.232 g/mL at 25 °C
Descripción general
Average transmittance: 60-85%
General purpose, moderately conductive dispersion in chlorinated solvents
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
109.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
43.3 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Progress in Organic Thermoelectric Materials & Devices including high ZT values of >0.2 at room temperature by p-type (PEDOT:PSS) & n-type (Poly[Kx(Ni-ett)]) materials are discussed.
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.