Merck
736104
Sigma-Aldrich
2-Nitropyridine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 1,245.00
MXP 1,245.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 1,245.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 1,245.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
67-72 °C
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-3-1-2-4-6-5/h1-4H
Clave InChI
HLTDBMHJSBSAOM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)