Merck
73595
Sigma-Aldrich
2-(4-Nitrophenoxy)ethanol
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(4-Nitrophenyl)glycol, O-(4-Nitrophenyl)ethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
183.16
Beilstein:
2210596
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
flakes
mp
82-85 °C
cadena SMILES
OCCOc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Clave InChI
YAPAEYFBLRVUMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)