Merck
735892
Sigma-Aldrich
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid), azide terminated
average Mn 8,700
Sinónimos:
PS-b-PAA, Polystyrene-polyacrylic acid polymersome forming polymer
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(C6H5)[CH2CH(C6H5)]x [CH2CH(CO2H)]y N3
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solid
mol peso
Mn 1,600-1,950 (poly(acrylic acid))
Mn 6,500-7,000 (polystyrene)
Mn 8,100-9,100
average Mn 8,700
mp
192-197 °C
Mw/Mn
1.2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.