Merck
735612
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
102-107 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1CCNC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-2-5-4(3)7/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)
InChI key
FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)