Merck
733571
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzamidoxime
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
104-108 °C
cadena SMILES
COc1cccc(c1)C(N)=NO
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
CEHMGZTZNNEADY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)