Merck
733431
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
135.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
density
0.939 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
Inchi Key
GUERDLPJJJMIEU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F
flash_point_c
82 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)