Merck
733091
Sigma-Aldrich
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
117.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
solid
disponibilidad
not available in EU
mp
205-210 °C
cadena SMILES
NC1(COC1)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c5-4(3(6)7)1-8-2-4/h1-2,5H2,(H,6,7)
Clave InChI
LXRNYRAHXDUNKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)