Merck
73309
Sigma-Aldrich
(R)-Fmoc-4-(3-pyridyl)-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-pyridyl)butyric acid, Fmoc-4-(3-pyridyl)-D-β-homoalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
402.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
(R)-Fmoc-4-(3-pyridyl)-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22N2O4/c27-23(28)13-17(12-16-6-5-11-25-14-16)26-24(29)30-15-22-20-9-3-1-7-18(20)19-8-2-4-10-21(19)22/h1-11,14,17,22H,12-13,15H2,(H,26,29)(H,27,28)/t17-/m1/s1
Clave InChI
QBMDHZYUTBFELW-QGZVFWFLSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)