Merck
732656
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Sinónimos:
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
42-46 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5-6(2)10(3)9-7/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
OJPXVXXMBWKEAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)