732559
3-(4-Aminophenyl)pyrazole
Sinónimos:
3-(4-Aminophenyl)-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-3-yl)aniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9N3
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
110-115 °C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H9N3/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI key
WGZDTRWVJYXEFO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)