732281
5-Amino-4-chloropyrimidine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
111-116 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cncnc1Cl
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H,6H2
InChI key
LHGMCUVJFRBVBH-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)