Merck
732087
Sigma-Aldrich
4-Chloro-6-(methylamino)pyrimidine
97%
Sinónimos:
6-Chloro-N-methyl-4-pyrimidinamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
138-142 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CNc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-7-5-2-4(6)8-3-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
Clave InChI
WZVLJUBTIWFTIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)