Merck
731919
Sigma-Aldrich
5-Amino-2,4-dichloropyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3Cl2N3
Número de CAS:
Peso molecular:
163.99
Beilstein:
124417
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Número índice de la CE:
664-402-3
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
118-123 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2N3/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H,7H2
Clave InChI
RINHVELYMZLXIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)